Stampa…
Hafnium(IV) chloride 99% -80 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Hafnium tetrachloride
293250250 293251000
ACRO293250250EA 59 EUR
ACRO293250250 ACRO293251000
Hafnium(IV) chloride 99% -80 mesh
Hafnium(IV) chloride
Formula: Cl₄Hf
Peso molecolare: 320,3 g/mol
Punto di fusione: 319 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011034
CAS Number: 13499-05-3
EINECS: 236-826-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %