Stampa…
Zirconium tetrabromide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
86139.09 86139.18
86139.09EA 109 EUR
86139.09 86139.18
Zirconium tetrabromide ≥99%
Zirconium tetrabromide
Purity: 99% CAS No.: 13777-25-8 Molecular Formula: ZrBr4 Formula Weight: 410.86 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 4.201 Melting Point: 450°/15 atm UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00049637
Formula: Br₄Zr
Peso molecolare: 410,84 g/mol
Punto di fusione: 450 °C/15 atm
Densità: 4,201
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049637
CAS Number: 13777-25-8
EINECS: 237-417-4
UN: 3260
ADR: 8,III