Stampa…
Ittrio ossido, Patinal®
Fornitore: Merck
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
1.16440.0100 1.16440.1000
1.16440.0100EA 0 EUR
1.16440.0100 1.16440.1000
Ittrio ossido, Patinal®
Ittrio ossido
Formula: Y₂O₃
Peso molecolare: 225,81 g/mol
Punto di ebollizione: 4300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2410 °C
Densità: 5,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011473
CAS Number: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5