Ittrio ossido ≥99.995% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder, REacton®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
Purity: 99.995%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: Y2O3
Formula Weight: 225.81
Physical Form: 25-50nm APS Powder
Density: 5.01
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2410°
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011473
Formula:
Y₂O₃ Peso molecolare: 225,81 g/mol Punto di ebollizione: 4300 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2410 °C Densità: 5,01 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011473 CAS Number: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 Merck Index: 14,10107 |