Stampa…
Ittrio ossido ≥99.9999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
42864.09 42864.18 42864.30
42864.09EA 162 EUR
42864.09 42864.18 42864.30
Ittrio ossido ≥99.9999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Ittrio ossido
Purity: 99.9999% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: Y2O3 Formula Weight: 225.81 Physical Form: Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Formula: Y₂O₃
Peso molecolare: 225.81 g/mol
Punto di ebollizione: 4300
Punto di fusione: 2410
Densità: 5.01
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011473
CAS Number: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107