Stampa…
Ittrio ossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
11181.14 11181.22 11181.36 11181.A1
11181.14EA 74.8 EUR
11181.14 11181.22 11181.36 11181.A1
Ittrio ossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Ittrio ossido
Purity: 99.99% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: O3Y2 Formula Weight: 225.81 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Formula: Y₂O₃
Punto di ebollizione: 4300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2410 °C
Densità: 5,01
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011473
CAS Number: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107