Stampa…
Ittrio ossido 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
194610500 194610100 194612500
ACRO194610500EA 119 EUR
ACRO194610500 ACRO194610100 ACRO194612500
Ittrio ossido 99.99% (trace metals basis)
Ittrio ossido
Formula: Y₂O₃
Peso molecolare: 225.81 g/mol
Punto di ebollizione: 4300
Punto di fusione: 2410 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011473
CAS Number: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Assay ≥99.99 % (Y2O3) TREO base
Particle size 2 to 10 µm (d50)
Total conc. of imp.as REO ≤100 ppm
Loss on ignition ≤1.0 % (1000°C) Material base