Stampa…
Ittrio ossido 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
194480020 194480100 194480500
ACRO194480020EA 20 EUR
ACRO194480020 ACRO194480100 ACRO194480500
Ittrio ossido 99.999% (trace metals basis)
Ittrio ossido
Formula: Y₂O₃
Punto di ebollizione: 4300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2410 °C
Densità: 5,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011473
CAS Number: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Assay 99.999 % (Y2O3) On TREO base