Didascanio Triossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.99%
CAS No.: 12060-08-1
Molecular Formula: Sc2O3
Formula Weight: 137.91
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.964
Odour: Odourless
Melting Point: 2485°
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00011223
Formula:
O₃Sc₂ Punto di fusione: 2485 °C Densità: 3,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011223 CAS Number: 12060-08-1 EINECS: 235-042-0 Merck Index: 14,8392 |