Stampa…
Yttrium(III) fluoride, Patinal®
Fornitore: Merck
Synonyms: Yttrium trifluoride, Yttrium(III) fluoride
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08707.0100 1.08707.1000
1.08707.0100EA 0 EUR
1.08707.0100 1.08707.1000
Yttrium(III) fluoride, Patinal®
Yttrium(III) fluoride
Formula: F₃Y
Peso molecolare: 145,9 g/mol
Punto di ebollizione: 2227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1387 °C
Densità: 4,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049714
CAS Number: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
UN: 3288
ADR: 6.1,III