Yttrium(III) fluoride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 13709-49-4
Molecular Formula: F3Y
Formula Weight: 145.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 1387°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049714
Formula:
F₃Y Punto di ebollizione: 2227 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1387 °C Densità: 4,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049714 CAS Number: 13709-49-4 EINECS: 237-257-5 UN: 3288 ADR: 6.1,III |