Stampa…
Yttrium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Yttrium trifluoride, Yttrium(III) fluoride
41424.09 41424.18 41424.30
41424.09EA 77.3 EUR
41424.09 41424.18 41424.30
Yttrium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (metals basis)
Yttrium(III) fluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-49-4 Molecular Formula: YF3 Formula Weight: 145.90 Physical Form: 3-12mm Pieces Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049714
For vacuum deposition
Formula: F₃Y
Peso molecolare: 145,9 g/mol
Punto di ebollizione: 2227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1387 °C
Densità: 4,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049714
CAS Number: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
UN: 3288
ADR: 6.1,III