Stampa…
Yttrium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
13650.14 13650.36
13650.14EA 78.9 EUR
13650.14 13650.36
Yttrium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Yttrium(III) fluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-49-4 Molecular Formula: YF3 Formula Weight: 145.90 Physical Form: Lump/powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049714
Formula: F₃Y
Punto di ebollizione: 2227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1387 °C
Densità: 4,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049714
CAS Number: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
UN: 3288
ADR: 6.1,III