Stampa…
Ittrio (III) cloruro, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Ampuled under argon
35743.09 35743.18 35743.30
35743.09EA 139 EUR
35743.09 35743.18 35743.30
Ittrio (III) cloruro, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Ittrio (III) cloruro
Purity: 99.99% CAS No.: 10361-92-9 Molecular Formula: Cl3Y Formula Weight: 195.26 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.67 Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 721° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011470
Formula: Cl₃Y
Peso molecolare: 195.26 g/mol
Punto di ebollizione: 1488
Punto di fusione: 721 °C
Densità: 2.67
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011470
CAS Number: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0
Merck Index: 14,10107