Ittrio (III) cloruro, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
18682.18
18682.09
18682.30
18682.18EA
501
EUR
18682.18
18682.09
18682.30
Ittrio (III) cloruro, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Ittrio (III) cloruro
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-92-9
Molecular Formula: Cl3Y
Formula Weight: 195.26
Physical Form: -20 Mesh
Density: 2.67
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 721°
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011470
Formula:
Cl₃Y Peso molecolare: 195,26 g/mol Punto di ebollizione: 1488 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 721 °C Densità: 2,67 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011470 CAS Number: 10361-92-9 EINECS: 233-801-0 Merck Index: 14,10107 |