Stampa…
Mercurio (II) solfato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
83565.180EA 220 EUR
83565.180 83565.230
Mercurio (II) solfato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Mercurio (II) solfato
Formula: HgSO₄
Punto di fusione: 850 °C
Densità: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011047
CAS Number: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Visualizza i codici
Assay Min. 98.0 %
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
Residue after reduction Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Hg (I) (Mercury) Max. 0.15 %