Stampa…
Mercurio (II) solfato ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04480.0050 1.04480.0250
1.04480.0050EA 218 EUR
1.04480.0050 1.04480.0250
Mercurio (II) solfato ACS per analisi, Supelco®
Mercurio (II) solfato
Formula: HgSO₄
Punto di fusione: 850 °C
Densità: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011047
CAS Number: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 296.65 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Density 6.47 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials