Mercurio (II) solfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Pericolo
|
7464.1000EA
0
EUR
7464.1000
7464.2500
Mercurio (II) solfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Mercurio (II) solfato
Formula:
HgSO₄ Punto di fusione: 850 °C Densità: 6,47 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011047 CAS Number: 7783-35-9 EINECS: 231-992-5 UN: 1645 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05914 |