Stampa…
Mercurio (II) solfato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16330.0B A16330.18 A16330.30
A16330.0BEA 581 EUR
A16330.0B A16330.18 A16330.30
Mercurio (II) solfato ≥98%
Mercurio (II) solfato
Purity: 98+% CAS No.: 7783-35-9 Molecular Formula: HgO4S Formula Weight: 296.65 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,5887 MDL No.: MFCD00011047
Formula: HgSO₄
Punto di fusione: Dec.
Densità: 6,470
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011047
CAS Number: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5887