Stampa…
Mercurio (II) solfato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
413651000 413655000 413650025
413651000.EA 110 EUR
413651000. 413655000. 413650025.
Mercurio (II) solfato ACS
Mercurio (II) solfato
Formula: HgSO₄
Punto di fusione: 850 °C
Densità: 6,47 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011047
CAS Number: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Nitrate (NO3) Passes test (limit about 0.003%)
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.15 %
Residue after reduction ≤0.02 %