Stampa…
Mercurio (II) solfato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
190501000 190505000
ACRO190501000EA 124 EUR
ACRO190501000 ACRO190505000
Mercurio (II) solfato 99+%
Mercurio (II) solfato
Formula: HgSO₄
Punto di fusione: 850 °C
Densità: 6,47 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011047
CAS Number: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥99.0 %