Solfato di cadmio, anidro 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 10124-36-4
Molecular Formula: CdSO4
Formula Weight: 208.46
Physical Form: Powder
Density: 4.691
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1000°
Merck Reference: 14,1627
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010923
Formula:
CdO₄S Punto di fusione: 1000 °C Densità: 4,691 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010923 CAS Number: 10124-36-4 EINECS: 233-331-6 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1627 |