Zinc selenide ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1315-09-9
Molecular Formula: ZnSe
Formula Weight: 144.33
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.42
Melting Point:
Formula:
SeZn Punto di fusione: >1100 °C Densità: 5,42 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011296 CAS Number: 1315-09-9 EINECS: 215-259-7 UN: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,10156 |