Stampa…
Mercurio (II) tiocianato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Mercurio (II) solfocianuro
196890500 196892500
ACRO196890500EA 76.3 EUR
ACRO196890500 ACRO196892500
Mercurio (II) tiocianato 99+%
Mercurio (II) tiocianato
Formula: C₂HgN₂S₂
Peso molecolare: 316.76 g/mol
Punto di fusione: 165 °C (dec.)
Flash Pt: 120
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011039
CAS Number: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN: 1646
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05917
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤20 ppm