Stampa…
Zinco solfuro, Patinal®
Fornitore: Merck
Synonyms: Zinc (II) sulphide
1.08898.0100 1.08898.1000
1.08898.0100EA 0 EUR
1.08898.0100 1.08898.1000
Zinco solfuro, Patinal®
Zinco solfuro
Formula: SZn
Peso molecolare: 97,46 g/mol
Punto di fusione: 1064 °C
Densità: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011301
CAS Number: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294