Stampa…
Zinco solfuro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A16296.0B A16296.0I A16296.30
A16296.0BEA 101 EUR
A16296.0B A16296.0I A16296.30
Zinco solfuro ≥98%
Zinco solfuro
Purity: 98% CAS No.: 1314-98-3 Molecular Formula: SZn Formula Weight: 97.43 Odour: Odourless Melting Point: 1700° MDL No.: MFCD00011301
Formula: SZn
Punto di fusione: 1700 °C
Densità: 4,10
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011301
CAS Number: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 14,10160