Zinco solfuro 99.99% (trace metals basis) < 10 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
SZn Punto di fusione: 1064 °C Densità: 4,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011301 CAS Number: 1314-98-3 EINECS: 215-251-3 Merck Index: 12,10294 |
Appearance | White to light yellow Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |