Stampa…
Solfuro di cadmio ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cadmium (II) sulphide
A14544.22 A14544.0E A14544.36
A14544.22EA 28.8 EUR
A14544.22 A14544.0E A14544.36
Solfuro di cadmio ≥98%
Solfuro di cadmio
Purity: 98% CAS No.: 1306-23-6 Molecular Formula: CdS Formula Weight: 144.46 Odour: Odourless Melting Point: 980° subl. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010922
Formula: CdS
Peso molecolare: 144.48 g/mol
Punto di fusione: 980 °C (subl.)
Densità: 4.82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010922
CAS Number: 1306-23-6
EINECS: 215-147-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,01666