Stampa…
Solfuro di cadmio ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cadmium (II) sulphide
45455.30 45455.18
45455.30EA 751 EUR
45455.30 45455.18
Solfuro di cadmio ≥99.999% (metals basis)
Solfuro di cadmio
Purity: 99.999% CAS No.: 1306-23-6 Molecular Formula: CdS Formula Weight: 144.46 Physical Form: 3-12mm Pieces Density: 4.82 Appearance: Orange Odour: Odourless Melting Point: 980° subl. Merck Reference: 14,1628 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010922
Formula: CdS
Peso molecolare: 144.48 g/mol
Punto di fusione: 980 °C (subl.)
Densità: 4.82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010922
CAS Number: 1306-23-6
EINECS: 215-147-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,1628