Stampa…
Solfuro di cadmio ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cadmium (II) sulphide
41511.14 41511.22
41511.14EA 391 EUR
41511.14 41511.22
Solfuro di cadmio ≥99.99% (metals basis)
Solfuro di cadmio
Purity: 99.99% CAS No.: 1306-23-6 Molecular Formula: CdS Formula Weight: 144.46 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 4.82 Appearance: Orange Odour: Odourless Melting Point: 980° subl. Merck Reference: 14,1628 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010922
Vacuum deposition
Formula: CdS
Peso molecolare: 144.48 g/mol
Punto di fusione: 980 °C (subl.)
Densità: 4.82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010922
CAS Number: 1306-23-6
EINECS: 215-147-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,1628