Cadmium(II) hydroxide ≥99.98% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.98%
CAS No.: 21041-95-2
Molecular Formula: Cd(OH)2
Formula Weight: 146.41
Physical Form: Powder
Density: 4.79
Melting Point: 300° dec.
Merck Reference: 14,1620
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00015995
Formula:
H₂CdO₂ Punto di fusione: 300 °C (dec.) Densità: 4,79 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015995 CAS Number: 21041-95-2 EINECS: 244-168-5 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1620 |