Stampa…
Zinco ossido, HiFUEL® A310 for sulfur removal
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
45469.A4 45469.A1 45469.36
45469.A4EA 423 EUR
45469.A4 45469.A1 45469.36
Zinco ossido, HiFUEL® A310 for sulfur removal
Zinco ossido
Physical Form: Spheres, 2-5mm dia MDL No.: MFCD00011300
Formula: ZnO
Peso molecolare: 81,39 g/mol
Punto di fusione: 1975 °C
Densità: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011300
CAS Number: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200