Stampa…
Mercurio (II) ossido, rosso 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
199991000 199995000
ACRO199991000EA 59.1 EUR
ACRO199991000 ACRO199995000
Mercurio (II) ossido, rosso 99%
Mercurio (II) ossido
Formula: HgO
Punto di ebollizione: 356,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 500 °C (dec.)
Densità: 11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011045
CAS Number: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Visualizza i codici
Appearance Orange to orange-red Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Residue after reduction ≤0.1 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.01 %