Stampa…
Mercurio (II) ossido, giallo ≥99.0% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
221082-500G 221082-5G
221082-500GEA 332.32 EUR
221082-500G 221082-5G
Mercurio (II) ossido, giallo ≥99.0% ACS, Fluka™
Mercurio (II) ossido
Formula: HgO
Punto di fusione: 400 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011045
CAS Number: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
Glowing After reducing with HCOOH(as SO₄) Max. 0.05 %
Insoluble in HCl Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Chloride (Cl) Max. 0.025 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Total N Max. 0.005 %