Stampa…
Mercurio (II) ossido, giallo 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
205731000 205735000
ACRO205731000EA 64.2 EUR
ACRO205731000 ACRO205735000
Mercurio (II) ossido, giallo 99+%
Mercurio (II) ossido
Formula: HgO
Punto di fusione: 500 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011045
CAS Number: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.05 % (substances not reducible with HCOOH)
Iron (Fe) ≤50 ppm