Cadmio ossido ≥98.9%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cadmium (II) oxide
Purity: 98.9%
CAS No.: 1306-19-0
Molecular Formula: CdO
Formula Weight: 128.40
Physical Form: Powder
Density: 8.15
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1430°
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in dilute acids, slowly soluble in ammonium salts
Merck Reference: 14,1623
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010921
Formula:
CdO Peso molecolare: 128.41 g/mol Punto di ebollizione: 1559 Punto di fusione: 1430 °C Densità: 8.15 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010921 CAS Number: 1306-19-0 EINECS: 215-146-2 UN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,01623 |