Stampa…
Cadmio ossido ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cadmium (II) oxide
10664.14 10664.22 10664.36 10664.A3
10664.14EA 128 EUR
10664.14 10664.22 10664.36 10664.A3
Cadmio ossido ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Cadmio ossido
Purity: 99.998% CAS No.: 1306-19-0 Molecular Formula: CdO Formula Weight: 128.40 Physical Form: Powder Density: 8.15 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 1430° Merck Reference: 14,1623 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010921
Formula: CdO
Peso molecolare: 128.41 g/mol
Punto di ebollizione: 1559
Punto di fusione: 1430 °C
Densità: 8.15
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010921
CAS Number: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,1623