Stampa…
Cadmio ossido 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
223790010 223790050 223792500
ACRO223790010EA 105 EUR
ACRO223790010 ACRO223790050 ACRO223792500
Cadmio ossido 99%, puro
Cadmio ossido
Formula: CdO
Punto di ebollizione: 1385 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: ~ 1426 °C
Densità: 8,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010921
CAS Number: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,01623
Visualizza i codici
Appearance Red-brown to brown Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %