Zinco ioduro, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.995%
CAS No.: 10139-47-6
Molecular Formula: ZnI2
Formula Weight: 319.18
Physical Form: Granular, Ampouled under argon
Density: 4.74
Melting Point: 446°
Boiling Point: 625° dec.
Merck Reference: 14,10140
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011299
Formula:
I₂Zn Punto di ebollizione: 625 °C (dec.) Punto di fusione: 446 °C Densità: 4,74 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011299 CAS Number: 10139-47-6 EINECS: 233-396-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,10140 |