Stampa…
Zinco ioduro 99.999% (trace metals basis), extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
212760050 212760250
ACRO212760050EA 57.8 EUR
ACRO212760050 ACRO212760250
Zinco ioduro 99.999% (trace metals basis), extra puro
Zinco ioduro
Formula: I₂Zn
Punto di ebollizione: 620 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 446 °C
Densità: 4,74 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011299
CAS Number: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %