Zinco ioduro 98+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
I₂Zn Punto di ebollizione: 620 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 446 °C Densità: 4,74 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011299 CAS Number: 10139-47-6 EINECS: 233-396-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,10269 |
Appearance | White to yellow to light beige Hygroscopic crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |