Mercurio (II) ioduro, rosso Ph. Franç., extra puro, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04420.0100
1.04420.1000
1.04420.0100EA
149
EUR
1.04420.0100
1.04420.1000
Mercurio (II) ioduro, rosso Ph. Franç., extra puro, Supelco®
Mercurio (II) ioduro
Formula:
HgI₂ Punto di ebollizione: 354 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 259 °C Densità: 6,36 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011044 CAS Number: 7774-29-0 EINECS: 231-873-8 UN: 1638 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05905 |
Solubility | 0.06 g/l (25 °C) |
Melting Point | 259 °C |
Molar Mass | 454.39 g/mol |
Bulk Density | 1350 kg/m3 |
Boiling Point | 354 °C (1013 hPa) (sublimed) |
Vapor Pressure | 0.006 hPa (80 °C) |
Density | 6.36 g/cm3 (25 °C) |
pH | 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |