Stampa…
Mercurio (II) ioduro ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16130.22 A16130.36
A16130.22EA 98.1 EUR
A16130.22 A16130.36
Mercurio (II) ioduro ≥99%
Mercurio (II) ioduro
Purity: 99+% CAS No.: 7774-29-0 Molecular Formula: HgI2 Formula Weight: 454.40 Odour: Odourless Melting Point: 259° Boiling Point: 350° subl. Merck Reference: 14,5879 UN No.: 1638 MDL No.: MFCD00011044
Formula: HgI₂
Punto di ebollizione: 350 °C (subl.)
Punto di fusione: 259 °C
Densità: 6,28
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011044
CAS Number: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5879