Stampa…
Mercurio (II) ioduro, rosso 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
205740050 205741000 205745000 205740025
ACRO205740050EA 34.5 EUR
ACRO205740050 ACRO205741000 ACRO205745000 ACRO205740025
Mercurio (II) ioduro, rosso 99+%
Mercurio (II) ioduro
Formula: HgI₂
Punto di ebollizione: 354 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 259 °C
Densità: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011044
CAS Number: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Visualizza i codici
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Solubility (in Potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %