Stampa…
Cadmio ioduro 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cadmium iodide
A18079.14 A18079.22
A18079.14EA 34.1 EUR
A18079.14 A18079.22
Cadmio ioduro 98
Cadmio ioduro
Purity: 98% CAS No.: 7790-80-9 Molecular Formula: CdI2 Formula Weight: 366.21 Odour: Odourless Melting Point: 387-389° Boiling Point: 787° Merck Reference: 14,1621 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010920
Formula: CdI₂
Peso molecolare: 366.22 g/mol
Punto di ebollizione: 787 °C
Punto di fusione: 387…389 °C
Densità: 5.67
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010920
CAS Number: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
Merck Index: 12,01657