Cadmio ioduro ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Physical Form: Powder
Density: 5.67
Appearance: Pale brown
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
Formula:
CdI₂ Punto di ebollizione: 787 °C Punto di fusione: 387…389 °C Densità: 5,67 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010920 CAS Number: 7790-80-9 EINECS: 232-223-6 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1621 |