Cadmio ioduro, ultra dry ≥99.9985% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cadmium iodide
Ampuled under argon
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.67
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
Formula:
CdI₂ Punto di ebollizione: 787 °C Punto di fusione: 387…389 °C Densità: 5,67 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010920 CAS Number: 7790-80-9 EINECS: 232-223-6 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1621 |