Stampa…
Cadmio ioduro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
211462500 211460010
ACRO211462500EA 152 EUR
ACRO211462500 ACRO211460010
Cadmio ioduro 99%
Cadmio ioduro
Formula: CdI₂
Punto di ebollizione: 787 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 388 °C
Densità: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010920
CAS Number: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01657
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or flakes
Titration Complexometric ≥98.5 %