Zinc fluoride ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 7783-49-5
Molecular Formula: F2Zn
Formula Weight: 103.37
Physical Form: Powder
Density: 4.95
Appearance: White
Melting Point: 872°
Boiling Point: 1500°
Merck Reference: 14,10136
MDL No.: MFCD00011298
Formula:
F₂Zn Punto di ebollizione: 1500 °C Punto di fusione: 872 °C Densità: 4,95 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011298 CAS Number: 7783-49-5 EINECS: 232-001-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,10136 |