Stampa…
Zinc fluoride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
363910250 363912500
ACRO363910250EA 52 EUR
ACRO363910250 ACRO363912500
Zinc fluoride 98%
Zinc fluoride
Formula: F₂Zn
Punto di ebollizione: 1500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 872…910 °C
Densità: 4,95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011298
CAS Number: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Fluoride (F) 36.0 to 37.8 %